Klemmen für Normkegelschliffe, KECK™, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
KECK™
271-7138EA 8.66 EUR
271-7138 271-7130 271-7136 271-7135
Klemmen für Normkegelschliffe, KECK™, DURAN®
Klemmen Schliffklemmen
Nickel mit Federstahl. KECK™ Kegelschliffklammern gewährleisten eine sichere Verbindung und erhöhen somit die Laborsicherheit.
  • Einfach und sicher aufzusetzen und formstabil
  • Ideal für Anwendungen bei sehr hohen Temperaturen