Pharma-Zonensammler, Novartos Multi
Lieferant: Bürkle
Novartos
129-1783EA 2494 EUR
129-1783 BURK5358-0008 129-1781 300-0190 300-0191 129-1782 129-1780 BURK5358-0003 300-0187 300-0188 129-1779 300-0189 BURK5358-0017 300-0126
Pharma-Zonensammler, Novartos Multi
Probenehmer Probenehmer für Feststoffe
Novartos ist der pharmazeutische Zonensammler für die Probenahme gemäß den FDA-Richtlinien für Einheitsdosisproben. Mit den pharmazeutischen Probenehmern von Novartos können mehrere Einzeldosisproben (Einheitsdosisproben) von einer oder mehreren Probenahmestellen in einer einzigen Probenahme entnommen werden.
  • Passgenaue Probeneinsätze sind leicht auswechselbar
  • Einsätze sind in Volumen von 0 bis 2,0 ml lieferbar
  • Die Einstichtiefe ist an der lasergravierten Tiefenskala gut ablesbar
  • Edelstahl V4A (1.4404 / 1.4571)
  • Riefenfrei und handpoliert
  • Einfache Reinigung
  • 25 mm Ø
Novartos Multi Doppelbemusterung:
Mit der Novartos Multi-Doppelprobenahme kann eine doppelte Mehrpunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenahmezonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit jeweils zwei Probeneinsätzen für die Doppelprobenahme ausgestattet.
Novartos Multi-Triple-Sampling:
Mit der Novartos Multi-Triple-Probenahme kann eine Triple-Multi-Point-Probe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit jeweils drei Probeneinsätzen für die dreifache Probenahme bestückt.
Bestellinformation: Mustereinlagen bitte separat bestellen.