Etiketten, seal-it
Lieferant: BURKLE
5399-0003
331-0058EA 145.95 EUR
331-0058
Etiketten, seal-it
Etiketten
Rückhalteproben werden aufbewahrt, damit sie zu einem späteren Zeitpunkt als Vergleichsproben herangezogen werden können. Der zweifelsfreie Nachweis, dass die Rückhalteprobe mit der Originalprobe übereinstimmt, kann nur mit klar gekennzeichneten und versiegelten Behältern gewährleistet werden. Doch das Versiegeln ist mangels Ösen oft nicht möglich. seal-it hat die Lösung! Das seal-it Selbstklebeetikett
haftet auf allen herkömmlichen Behältern. Dank seiner unglaublichen Klebekraft kann es nicht wieder abgelöst werden. Eine mit dem seal-it Etikett verschlossene Behälteröffnung kann nicht geöffnet werden, ohne dabei das Etikett zu zerstören. Das seal-it Etikett ist außerdem mit mehreren Querperforationen versehen, die bei Manipulation sofort wie eine Autobahnvignette reißen. Mit den seal-it Etiketten können unter anderem Flaschen, Musterbeutel, Säcke, Probenbeutel und Briefumschläge sicher versiegelt werden.
  • Eindeutige Identifizierung über fortlaufende Nummern
  • Integriertes Kontrolletikett mit derselben Nummer für Begleitunterlagen
  • Abrissperforation auf jedem Etikett
  • Beschriftung mit allen herkömmlichen Schreibgeräten möglich
  • Etiketten passen sich durch die Aluminiumfolie jeder Behälterform an