Behälter, mit Schraubverschluss, LaboPlast®
Lieferant: Bürkle
LaboPlast®
BURK6214-1000EA 4.14 EUR
BURK6214-1000 BURK6214-0012 BURK6214-0025 BURK6214-0125 BURK6214-0090 BURK6214-0600 223-0084 BURK6214-0250
Behälter, mit Schraubverschluss, LaboPlast®
Probenbehälter Universalbehälter
PP, white.
  • Sterilisable
  • Material impermeable to light
  • Suitable for foodstguffs
Shapely packing container with screw cap. Emptying without residues because there are no crevices.