Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Lieferant: Merck
1.14693.0001
1.14693.0001EA 402 EUR
1.14693.0001
Spectroquant® PhotoCheck, Supelco®
Umwelt-Prüfkits
Der PhotoCheck ist für den Test der Wellenlängenrichtigkeit von allen Merck Photometern konzipiert und kann als sekundärer Standard für Testinstrumente gemäß DIN/ISO 9000 und ISO 14000 verwendet werden. Die stabilen Farblösungen dienen der Überprüfung folgender Filter bzw. Wellenlängeneinstellungen in Spektralphotometern: 445 und 446 nm, 520 und 525 nm und 690 nm. Die richtige Wellenlängeneinstellung und die Linearität der Extinktionsmessung wird mit vier Lösungen pro Wellenlänge geprüft. Die Rückverfolgbarkeit dieser Prüflösungen auf internationale Standards wird durch Überprüfung in einem Referenz-Spektralphotometer garantiert, der mit dem Primärstandard (NIST) verglichen wird. Diese Werte sind dokumentiert und werden als Teil des Sets geliefert.