Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, L/S 13; 50 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Ideal zum Umfüllen von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidstoffen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
- Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
- Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
- Schlauchgröße: L/S 13
<B>Anwendungen</B>: Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis<br /><B>Merkmale</B>: Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung; ozon- und UV-beständig, geringe Extrahierbarkeit, thermoplastisches Material auf PVC-Basis mit Weichmacher, festes (steifes) Material, durchscheinend gelb
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.