Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, Tygon® Kraftstoff und Schmiermittel, L/S 14; 50 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06401-14
Your Organization's Price:
Ideal zum Umfüllen von Kohlenwasserstoffen, Benzin, Kerosin, Heizölen, Schneidstoffen und Kühlmitteln auf Glykolbasis.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchgröße: L/S 14
<B>Anwendungen</B>: Kraftstoffe und industrielle Schmiermittel - Benzin, Kerosin, Heizöle, Schneidstoffe und Kühlmittel auf Glykolbasis<br /><B>Merkmale</B>: Beständig gegen die meisten Kohlenwasserstoffe, Versprödung und Quellung; ozon- und UV-beständig, geringe Extrahierbarkeit, thermoplastisches Material auf PVC-Basis mit Weichmacher, festes (steifes) Material, durchscheinend gelb
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.