Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Versilon™ 2001, I/P 26; 50 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06475-26
Your Organization's Price:
Kompatibel mit aggressiven Chemikalien – sogar MEK!
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Tygon® Pumpenschläuche für chemische Anwendungen werden nur zur Verwendung in Easy-Load®-Pumpenköpfen empfohlen
  • Hervorragende chemische Beständigkeit — beständig gegen Aceton, DMSO, Ketone und mehr
  • Kostengünstige Alternative zu Fluorpolymeren oder Fluorelastomeren
  • I/P® 26 Schlauch hat einen 1/4“ (6,4 mm) Innendurchmesser
  • Nimmt 1/4“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
Masterflex® Tygon® Präzisions-Pumpenschlauch für Chemikalien bietet ausgezeichnete Chemikalienkompatibilität in einem durchsichtigen, flexiblen Schlauch für Peristaltikpumpen. Dieses Material ist mit vielen herausfordernden Flüssigkeiten inklusive konzentrierter Säuren, starker Basen und organischer Lösungsmittel kompatibel. Transparenter Schlauch für die einfache Durchflussüberwachung und frei von Weichmachern, um die Reinheit der Flüssigkeiten zu schützen. Diese Schläuche sind ideal für Lebensmittel-, Getränke-, chemische und pharmazeutische Anwendungen und entsprechen den FDA-Normen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.