Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, BioPharm Plus Platingehärtetes Silikon, L/S 35; 25 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX96440-35
Your Organization's Price:
Bietet eine längere Lebensdauer als andere Platin- und Peroxid-Silikonschlauchformulierungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um eine optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Packungen, Kisten und Spulen für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Übertrifft die Hygienestandards der USP-Klasse VI und 3A und ist außerdem FDA-konform
  • Hergestellt gemäß den Good Manufacturing Practices (GMP)
  • Ideal für pharmazeutische, Lebensmittel-/Getränke- und Laboranwendungen
  • Schlauchgröße: L/S 35
Anwendungen: Pharmazeutische, Biotechnologie, peristaltisches Pumpen und Lebensmittelanwendungen.
Merkmale: Ausgezeichnete Hitzebeständigkeit, geringer Druckverformungsrest, geruchlos, ungiftig, durchscheinend.
Entscheiden Sie sich für unsere BioPharm Plus Silikonschläuche (Platin-gehärtet) für Reinheit, Flexibilität und eine längere Lebensdauer der Schläuche. Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und entsprechen den Hygienestandards der USP-Klasse VI, 3A und sind FDA-konform.
Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert. BioPharm Plus Silikonschläuche (platinvernetzt) haben einen Arbeitstemperaturbereich von –75 bis 450 °F (–60 bis 232 °C). Die Schläuche können im Autoklav, durch Gammabestrahlung oder mit Ethylenoxid sterilisiert werden.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.
Change Notice CCN-2023-173 covers all products shipped after Jan 1st 2024.