Masterflex® Stativuntergestell für Systeme mit drei bis fünf Schläuchen
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX03226-40
Your Organization's Price:
Durchflussmesser können einfach auf das Stativ befestigt werden, für eine einfache Betrachtung.
  • Aus haltbarem Acryl hergestellt
  • Für die Verwendung mit Durchflussmesser der Serie 32461 geeignet
Diese Stativuntergestelle sind ideal für Labortischanwendungen geeignet. Für die Verwendung des Mehrfachrohrrahmens mit gemeinsamem Zufluss wird ein Stativuntergestell benötigt; alle anderen Mehrfachrohrrahmen sind für die Tafel- und Stativmontage geeignet. Stativuntergestelle bestehen aus Acryl und enthalten eine Wasserwaage.