Stativuntergestell für Multi-Tube-Rahmen; je 1
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Durchflussmesser können einfach auf das Stativ befestigt werden, für eine einfache Betrachtung.
- Aus haltbarem Acryl hergestellt
- Für die Verwendung mit Durchflussmesser der Serie 32461 geeignet
Diese Stativuntergestelle sind ideal für Labortischanwendungen geeignet. Für die Verwendung des Mehrfachrohrrahmens mit gemeinsamem Zufluss wird ein Stativuntergestell benötigt; alle anderen Mehrfachrohrrahmen sind für die Tafel- und Stativmontage geeignet. Stativuntergestelle bestehen aus Acryl und enthalten eine Wasserwaage.