Masterflex® Transferschlauch, PFA, 3/32" ID x 5/32“ AD; 25 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Hält hochkorrosiven Materialien stand.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
- Schlauchgröße: 3/32" ID x 5/32" AD
Anwendungen: Anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Labor, Chemie, Elektrotechnik, Mechanik, Pharmazie und Automobile. Für den Transfer von Hochtemperatur- oder hochkorrosiven Materialien. Auch gut für hochreine Arbeiten. Merkmale: Chemisch inert, ungiftig und praktisch porenfrei. Ausgezeichnete Riss- und Spannungsbeständigkeit. Niedriger Reibungskoeffizient. Durchscheinend. Zertifizierung des Harzes: Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550); entspricht USP Klasse VI Vorgaben. Herstellung der Schläuche gemäß GMP. Temperaturbereich: -320 bis 500 °F (-195 bis 260 °C)<br />Sterilisation: Autoklav, Ethylenoxid oder trockene Hitze.