Befestigungsmaterial für L/S® Easy-Load®-Pumpenkopf, Ein Pumpenkopf, Edelstahl; 2/Satz
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX07013-04
Your Organization's Price:
Leichtes Stapeln mehrerer Pumpenköpfe auf Ihrem Masterflex® L/S®-Antrieb.
  • Hergestellt aus langlebigem Edelstahl
  • Beachten Sie die Spezifikationen des Antriebs bezüglich der empfohlenen Anzahl an Köpfen
  • Für die Verwendung mit einem Easy-Load®-Pumpenkopf geeignet
Stapeln Sie mehrere Pumpenköpfe oder Ersatz-Montageteile für einzelne Pumpenköpfe. Wählen Sie das Ersatz-Montageteil entsprechend dem vorhandenen Masterflex® L/S®-Pumpenkopf. Kompatibel mit den Pumpen der Masterflex L/S-Serie.