Befestigungsmaterial für L/S® Easy-Load®-Pumpenkopf, Vier Pumpenköpfe, Edelstahl; 2/Satz
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Leichtes Stapeln mehrerer Pumpenköpfe auf Ihrem Masterflex® L/S®-Antrieb.
- Hergestellt aus langlebigem Edelstahl
- Beachten Sie die Spezifikationen des Antriebs bezüglich der empfohlenen Anzahl an Köpfen
- Für die Verwendung mit vier Easy-Load®-Pumpenköpfen geeignet
Stapeln Sie mehrere Pumpenköpfe oder Ersatz-Montageteile für einzelne Pumpenköpfe. Wählen Sie das Ersatz-Montageteil entsprechend dem vorhandenen Masterflex® L/S®-Pumpenkopf. Kompatibel mit den Pumpen der Masterflex L/S-Serie.