Masterflex® Fitting, Polycarbonat, Gerade, Innen-Luer x Kappe; 25/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX45501-28
Your Organization's Price:
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
  • Verbindungstyp: Innen-Luer auf Stopfen
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Alle weiblichen Anschlüsse können entweder mit Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden. Stopfen und Kappen sind ebenfalls erhältlich. Material aus Polycarbonat weist eine gute chemische Kompatibilität auf und kann durch Ethylenoxid- oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
<B>Warnung:</B> Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.