Masterflex® Fitting, Polycarbonat, Gerade, Adapter Außen-Luer-Lock auf Gewinde, 10-32; 25/Pk
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Verbindungstyp: 10-32
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.