Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Innen-Luer auf unten abdichtendes Gewinde, 1/4-28 UNF; 25/Pck
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Verbindungstyp: Innen-Luer auf unten abdichtendes Gewinde, 1/4-28 UNF
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Innengewinde.