Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Außen-Luer-Lock auf Schlauchnippel, 1/4“-28 UNF; 25/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Verbindungstyp: Außen-Luer-Lock mit auf Schlauchnippel, 1/4- 28 UNF
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.