Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Außen-Luer-Lock auf Gewinde, 8-7/16" Hex x 1/8-27; 25/Pk
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Verbindungstyp: Außen-Luer-Lock auf Schlauchnippel, 7/16" Hex x 1/8-27
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.