Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Außen-Luer-Lock auf Gewinde, 4-9/16" Hex x 1/8-18; 25/Pk
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX45518-88
Your Organization's Price:
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Verbindungstyp: Außen-Luer-Lock auf Schlauchnippel, 9/16" Hex x 1/4-18
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Außengewinde.