Masterflex® L/S® Easy-Load®-II-Pumpenkopf für Präzisionsschläuche, PPS-Gehäuse, CRS-Rotor
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Automatische Schlauchrückhaltung hält die Schläuche ohne manuelle Einwirkung sicher in Position—Schlauch einfach anbringen und die Pumpe starten.
- Neues Design und automatische Schlauchhalterung ermöglichen mehrere Schlauchgrößen—Schlauchwechsel ohne Abnehmen des Kopfes vom Antrieb
- Rotor mit vier Rollen verbessert die Druckleistung und mechanische Stabilität bei gleichzeitiger Reduzierung der Pulsation
- Modell mit integriertem Open-Head-Sensor erhältlich - zum direkten Anschluss an mit Sensoren ausgestattete Antriebe
- Stapelbarer Pumpenkopf eignet sich für Mehrkanalanwendungen
- Kompaktes Design für effiziente Raumnutzung
- Zur Verwendung mit L/S® Präzisions-Pumpenschläuchen geeignet
- Der Rotor wird aus kaltgewalztem Stahl (CRS) für eine verbesserte Chemikalienbeständigkeit hergestellt
Diese Pumpenköpfe nehmen sechs Größen der L/S®-Präzisionsschläuche auf. Zum Stapeln mehrerer Köpfe (bis zu den für Ihr Laufwerk angegebenen Grenzen) bestellen Sie die Zwei-, Drei- oder Vierkanal-Hardware separat unter "Zubehör". Wenn zwei Easy-Load® II-Pumpenköpfe gestapelt werden, sind die Rollen um 45° versetzt - kombinieren Sie die Auslässe von zwei gestapelten Köpfen, um die Flusspulsation um 95% zu reduzieren.
Dieser Pumpenkopf erfordert einen L/S-Antrieb mit Open-Head-Sensorfunktionalität oder die Verwendung des Nachrüstcontrollers 77097-00 für Open-Head-Sensor.
<b>Lieferumfang: </b>Enthält Befestigungsmaterial für einen Kanal. Wenn Sie mehrere Köpfe stapeln möchten (bis zu den für Ihr Laufwerk angegebenen Grenzen), bestellen Sie die Zwei-, Drei- oder Vierkanal-Hardware separat.