Masterflex® I/P® Präzisions-Pumpenschlauch, Puri-Flex®, I/P 26; 25 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX96419-26
Your Organization's Price:
Leistungsstarke und langlebige Schläuche für hochreine Anwendungen.
  • Echte Masterflex®-Schläuche werden strengen Tests unterzogen, um optimale Leistung/Pumpenlebensdauer mit Peristaltikpumpenausrüstung zu gewährleisten
  • Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltmarktführer in einer Reihe von Formulierungen für umfassendste chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den einmaligen Gebrauch sind verfügbar, um Ausfallzeiten zu minimieren
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Immer auf Lager – die meisten Formulierungen und Größen sind für den Versand am selben Tag verfügbar
  • Geringe Aufsplitterung im Vergleich zu Silikon oder einigen anderen TPE-Schläuchen.
  • I/P® 26 Schlauch hat einen 1/4“ (6,4 mm) Innendurchmesser
  • Nimmt 1/4“-Schlauchnippel für Schlauchverbindungen auf
  • Konformitätszertifikat wird jeder einzelnen Einheit beim Versand beigelegt
Masterflex® Puri-Flex™ Präzisions-Pumpenschlauch ist frei von DEHP, Phthalaten oder Halogenen um die Reinheit der Fluide zu schützen. Das weiche und flexible Material ist heißsiegelbar, schweißbar und transparent zur einfachen Durchflussüberwachung. Diese Schläuche zeichnen sich durch extrem niedrige extrahierbare oder auslaugbare Bestandteile und einer geringen Aufsplitterung in der Flüssigkeit aus. Diese Schläuche sind ideal für Zell- und Gewebekulturen sowie für biotechnologische und pharmazeutische Anwendungen und entsprechen den USP Klasse VI-, REACH- und RoHS-Normen.
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.