Masterflex® Transferschlauch, FEP-Ausgekleidetes Polyethylen, 3/8" ID x 1/2" AD; 100 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06385-04
Your Organization's Price:
Biegsam bei niedrigen Temperaturen.
  • Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Schlauchgröße: 3/8" ID x 1/2" OD
<B>Anwendungen:</B> Entnahme von Grundwasserproben und andere Probenahme- und Überwachungsanwendungen, die die hohe Reinheit und chemische Inertheit von FEP erfordern.<br /><B>Eigenschaften:</B> Chemisch inert, ungiftige FEP-Auskleidung mit einer strapazierfähigen Polyethylenummantelung. Starr aber biegsam bei niedrigen Temperaturen. Durchscheinend.<br /><B>Zertifizierung:</B> Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550). Herstellung der Schläuche gemäß GMP.<br /><B>Temperaturbereich:</B> -100 bis 175°F (–73 bis 80°C)<br /><B>Sterilisation:</B> Mit Ethylenoxid.