Masterflex® Chemisch inerte Dosierventile, 36 mL/min
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06394-00
Your Organization's Price:
Einfache Dosierung korrosiver Flüssigkeiten oder Gase.
  • Einfach drehen—acht Umdrehungen öffnen oder schließen die Ventile
Hervorragend geeignet zum Dosieren korrosiver Flüssigkeiten und Gase – alle benetzten Teile bestehen aus CTFE und PTFE. Acht Umdrehungen öffnen oder schließen die Ventile vollständig. Der Maximaldruck beträgt 75 psi und die Höchsttemperatur ist 150 °F (93 °C); Größe der Öffnung ist 1/4“.