Dichtungsset für Kolbenpumpe 74931-20; je 1
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX74931-95
Your Organization's Price:
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
  • Wählen Sie aus einer umfangreichen Auswahl an Teilen und Zubehör
Die Gesamtlänge der Solva 95605 Serie Stoppschläuche beträgt 16“ (406 mm). Das Vorgängermodell des Ismatec-Stoppschlauchs war 400 mm lang.<br /><br />Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.