Masterflex® L/S® Präzisions-Pumpenschlauch, C-Flex® ULTRA, L/S 16; 10 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06437-16
Your Organization's Price:
Die längste Lebensdauer aller C-Flex®-Formulierungen.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten erhältlich
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
  • Immer auf Lager - die meisten Formulierungen und Größen sind noch am selben Tag lieferbar
  • Einzigartige Verpackungsoptionen wie Pakete, Kisten und Spulen für kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Schlauchgröße: L/S 16
<B>Anwendungen</B>: Allgemeine Laboranwendungen, die hohe Leistung und lange Lebensdauer erfordern<br /><B>Merkmale</B>: Außergewöhnliche Zug- und Reißfestigkeit, gute Biokompatibilität, geringe Aufsplitterung, geringe Rückstände und niedrige Gasdurchlässigkeit, glatte Oberfläche, lichtdurchlässig
Für kundenspezifische Schlauchlängen und -konfigurationen kontaktieren Sie uns bitte. Wir können Ihnen den Schlauchtyp, die Länge und die Menge liefern, die Sie benötigen.