Masterflex® L/S Antrieb mit fester Drehzahl, 17 U/min; 230 VAC 50 Hz
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Wirtschaftliche Antriebe für zuverlässige allgemeine Transfer- und Zuführanwendungen.
- Die preisgünstigen Antriebe mit fester Drehzahl sind stapelbar und ideal für Labor, Feldeinsatz oder Prozesszufuhranwendungen geeignet.
- Sie können je nach Flussrate oder Zahl der erforderlichen Köpfe zwischen sieben Geschwindigkeiten wählen.
- Das lackierte Stahlgehäuse hat die Schutzklasse IP22 und der Antrieb ist vor senkrecht herabfallendem Wasser geschützt.
- Flussrate von 0.3 bis 24,17 mL/min—Durchflussrate abhängig von Pumpenkopf und Schlauchgröße
- Erlaubt bis zu 2 Pumpenköpfe
Die Masterflex® L/S® Antriebe mit fester Drehzahl sind kompakt und ideal bei eingeschränkten Platzverhältnissen. Diese Laufwerke verfügen über einen beleuchteten Netzschalter an der Vorderseite des Antriebs, der Sie darüber informiert, wenn die Pumpe läuft. Sie akzeptieren fünf verschiedene Pumpenkopftypen: Standard-, Easy-Load®, Easy-Load® II, Easy-Load® 3 und Kartuschen-Pumpenköpfe.
<b>Lieferumfang: </b>Inklusive 6- ft (1,8-m) Netzkabel mit europäischem Stecker.