[EN]VALVE METERING BRASS 1/8''NPTF 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX03214-84
Your Organization's Price:
Wählen Sie aus verschiedenen Metallen je nach Ihrer Anwendung.
  • Optionen aus Messing und 316 Edelstahl sind verfügbar
Messingventile mit O-Ringen aus Buna N; Edelstahlventile mit O-Ringen aus Viton®.