Masterflex® Transferschlauch, FEP-Ausgekleidetes Polyethylen, 3/16" ID x 1/4" AD; 100 ft
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Biegsam bei niedrigen Temperaturen.
- Ideal für Allzweck-, Einweg- und erweiterte Flüssigkeitspassagen-Anwendungen
- Weltweit marktführend bei der Auswahl an Formulierungen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur minimiert von Ausfallzeiten verfügbar
- Behördliche Genehmigungen für Ihre spezielle Anwendung
- Schlauchgröße: 3/16" ID x 1/4" OD
<B>Anwendungen:</B> Entnahme von Grundwasserproben und andere Probenahme- und Überwachungsanwendungen, die die hohe Reinheit und chemische Inertheit von FEP erfordern.<br /><B>Eigenschaften:</B> Chemisch inert, ungiftige FEP-Auskleidung mit einer strapazierfähigen Polyethylenummantelung. Starr aber biegsam bei niedrigen Temperaturen. Durchscheinend.<br /><B>Zertifizierung:</B> Harz entspricht FDA-Vorgaben (21 CFR 177.1550). Herstellung der Schläuche gemäß GMP.<br /><B>Temperaturbereich:</B> -100 bis 175°F (–73 bis 80°C)<br /><B>Sterilisation:</B> Mit Ethylenoxid.