Masterflex® Hygienische Fasspumpe für hohe Viskosität, 4 GPM, 39"L Einlassrohr, Pressluftmotor
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Kann Flüssigkeiten mit einer Viskosität von bis zu 10000 cps pumpen.
- Das progressive Hohlraumdesign ermöglicht scherarme Eigenschaften
- Fördermengen bis zu 12 GPM (45 LPM)
- Konstruktion aus Edelstahl 316 mit PTFE-Elastomeren
- Flussrate von 4 GPM
Diese Fasspumpen wurden speziell für den Transfer von Lebensmitteln, Arzneimitteln und Kosmetikprodukten aus Fässern, Kesseln und Tanks entwickelt. Sie bieten ein Zufuhrsystem mit Exzenterschnecke mit positiver Verdrängung, was zu einem kontinuierlichen Materialfluss mit geringer Produktverschlechterung führt. Dank dieses einzigartigen Designs können Sie die Pumpe schnell demontieren, reinigen und wieder zusammenbauen.
<b>Lieferumfang: </b>Inklusive Antrieb und Pumpenschlauch.