Masterflex® Fitting, Polycarbonat, Gerade, Innen-Luer x Deckel mit Halteschlaufe; 25/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Einfacher Übergang auf ein Luer-Fitting.
- Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
- Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
- Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
- Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
- Regulatory approvals to match your unique application
- Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
- Verbindungstyp: Innen-Luer auf Deckel mit Halteschlaufe
Vervollständigen Sie Ihre Luer-Anschlusssysteme ganz einfach mit diesen Premium-Anschlüssen. Im Lieferumfang sind einige Sonderkonfigurationen enthalten, die nur in Polycarbonat erhältlich sind. Alle weiblichen Anschlüsse können entweder mit Slip- oder Luer-Lock-Anschlüssen verwendet werden. Stopfen und Kappen sind ebenfalls erhältlich. Material aus Polycarbonat weist eine gute chemische Kompatibilität auf und kann durch Ethylenoxid- oder Gammabestrahlung sterilisiert werden.
<B>Warnung:</B> Dieses Erzeugnis ist weder für medizinischen, klinischen oder chirurgischen noch für sonstigen Einsatz am Patienten ausgelegt oder zugelassen.