Masterflex® Fitting, Polypropylen, Gerade, Adapter Innen-Luer auf Speziell Konisches Gewinde, 10-32; 25/Pck
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX45508-70
Your Organization's Price:
Unavailable
Leichter Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde.
  • Repackaged in an ISO 9001 facility in an ISO Class 7 Cleanroom
  • Ideal for general-purpose and single-use applications, to connect tubing with rest of system
  • Determine which connector type is needed for your application by contacting free technical application assistance*
  • Global market leader in range of materials for most extensive chemical compatibility
  • Single-use custom configuration solutions to minimise downtime
  • Regulatory approvals to match your unique application
  • Unique packaging options include individuals, packs, and kits for customer-friendly ordering and delivery
  • Verbindungstyp: Innen-Luer auf Speziell Konisches Gewinde, 10-32
Diese Adapter biete einen Übergang zwischen Luer-Fittings und UNF- oder NPT-Gewinde. Außen-Luer- wie Innen-Luer-Verbindungen sind verfügbar. Alle Gewindeverbindungen sind Innengewinde.