Ismatec Pumpenschlauch, 3-Stopp, platingehärtetes Silikon, 1.52 mm ID; 6/PK
Lieferant: Avantor Fluid Handling
Entwickelt für den optimalen Betrieb Ihrer Ismatec-Pumpen.
- Präzise extrudiert mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
- Weltweiter Marktführer bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
- Kundenspezifische Längen und Konfigurationen für den Einmalgebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten stehen zu Verfügung
- Behördliche Zulassungen für Ihre spezielle Anwendung
- Immer auf Lager - die meisten Rezepturen und Größen können noch am selben Tag geliefert werden
- Keine auslaugbaren Zusatzstoffe oder Weichmacher
- Innerer Durchmesser: 1,52 mm
Um Ihr Ismatec®-Pumpensystem zu vervollständigen, bestellen Sie farbkodierte Zwei-Stopp- und Verlängerungsschläuche. Schläuche gibt es in verschiedenen Zusammensetzungen für fast jede Pumpenanwendung.<br /><br />Drei vormontierte Schlauchstopper sorgen für zwei Abschnitte - wenn ein Schlauchabschnitt ermüdet, ist ein neuer Abschnitt einsatzbereit. Die Anschläge der Drei-Stopp-Schläuche sind entsprechend der Schlauch-ID farblich gekennzeichnet. Verwenden Sie Dreistopp-Schläuche mit allen Ismatec® Minikartuschen-Pumpen und -Pumpenköpfen. Minikartuschen widerstehen Drücken bis zu 22 psi.<br /><br />Die platingehärteten Silikonschläuche zeichnen sich durch eine ultraglatte Innenbohrung, hervorragende Biokompatibilität für empfindliche Anwendungen aus. Sie sind nicht zytotoxisch, nicht pyrogen und hämolysefrei, haben eine geringe Proteinbindung, Heißsiegelbarkeit, Verklebbarkeit, Sterilschweißbarkeit und kundenspezifische Formbarkeit für Baugruppen. Sie sind ideal für pharmazeutische, biotechnologische und allgemeine Laboranwendungen, einschließlich steriler Abfüllung und Verarbeitung, Zellernte und Medienverarbeitungssysteme, Filtration, Fermentation, Zell- und Gewebekulturtransport. Es hat ein klares Aussehen, einen Temperaturbereich von -66 bis 135 °C und eine Pumpenlebensdauer von etwa 1000 Stunden bei 100 U/min.<br /><br />Verlängerungsschläuche können unter „Zubehör“ bestellt werden. Wenn Sie Hilfe bei der Auswahl Ihrer Schlauchzusammensetzung benötigen, kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungsspezialisten.