Masterflex® L/S® Hochleistungs-Präzisions-Pumpenschlauch, Doppel-Y-Elemente für Masterflex Ultrapharm™ Pumpenkopf, Chem-Durance® Bio L/S 24
Lieferant: Avantor Fluid Handling
VWR Item#MFLX06453-24
Your Organization's Price:
Exzellente Chemikalienbeständigkeit und lange Pumpenlebensdauer.
  • Original Masterflex®-Schläuche werden robusten Tests unterzogen, um eine optimale Leistung / Pumpenlebensdauer mit peristaltischen Pumpenanlagen zu gewährleisten
  • Präzisionsextrusion mit engen Toleranzen für hohe Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit
  • Weltweit marktführend bei der Auswahl an Rezepturen für weitestgehende chemische Kompatibilität
  • Sanfte, niedrige Pulsation und genaue Dosierung und Fluss bei der Verwendung im Masterflex Ultrapharm™ L/S® Pumpenkopf
  • Hervorragende chemische Beständigkeit und Pumpenlebensdauer unter Druck
  • Geringe Spallation—schützt die Reinheit der Flüssigkeit
  • Erfüllt die Anforderungen der USP Klasse VI und ist FDA-konform
  • Schlauchgröße L/S 24 mit einer 1/4“-Schlauchnippelgröße
Höhere Dosier- und Abgabegenauigkeit sind insbesondere bei Bioprozessanwendungen entscheidend. Der Masterflex® L/S® Doppel-Y-Pumpenschlauch, der in Verbindung mit dem Masterflex Ultrapharm™ Pumpenkopf verwendet wird, ist speziell für den Füll-/Fertigstellungsvorgang ausgelegt. Der Masterflex Ultrapharm™-Pumpenkopf verwendet Offset-Rollen und proprietäre Masterflex®-Doppel-Y-Schlauchsätze und erzeugt eine sanfte, geringe Pulsation und hochgenaue Dosierung und Strömung, um die größtmögliche Produktintegrität und -gleichmäßigkeit zu gewährleisten.<br /><B>Anwendungen</B>: Labor, pharmazeutische Vorgänge und Biotechnologie<br /><B>Eigenschaften</B>: Hervorragende Chemikalienbeständigkeit, hervorragende Stand- und Druckfestigkeit, geringe Spallation, weichmacherfreie Innenseele mit Elastomermantel, opak beige<br /><br />Wählen Sie unseren Chem-Durance® Bio-Schlauch für geringe Spallation, hervorragende chemische Beständigkeit und lange Schlauchlebensdauer. Diese Schläuche eignen sich für pharmazeutische und biotechnologische Anwendungen und erfüllen die Vorgaben USP Klasse VI und FDA 21 CFR 177.2600. Der Chem-Durance® Bio-Schlauch hat einen Temperaturbereich von -71 bis 165 °F (-60 bis 74 °C). Der Schlauch kann mit Autoklav, Ethylenoxid, oder Gammastrahlung sterilisiert werden.<br /><br />Je nach Anwendungsbedarf können Sie sich für Präzisionsschläuche oder Hochleistungs-Präzisionsschläuche entscheiden. Hochleistungs-Präzisionsschläuche haben eine dickere Wandung, die die Druckerzeugung, die Saughöhe und die Fähigkeit zum Pumpen viskoser Flüssigkeiten verbessert.