Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Ergomat® Nitro
Lieferant: ERGOMAT
ENT0203 ENT0420 ENT0412 ENT0406 ENT0320 ENT0306 ENT0304 ENT0220 ENT0206 ENT0209 ENT0212 ENT0204 ENT0303 ENT0309 ENT0312 ENT0404 ENT0409
115-0895EA 148 EUR
115-0895 115-0916 115-0915 115-0914 115-0913 115-0912 115-0899 115-0898 115-0896 115-0897 ERGOENT0212 ERGOENT0204 ERGOENT0303 ERGOENT0309 ERGOENT0312 ERGOENT0404 ERGOENT0409
Anti-Ermüdungs-Reinraummatten, Ergomat® Nitro
Fußmatten Anti-Ermüdungsmatten
Die Ergomat® Nitro mit rutschfestem Noppenprofil besteht aus reinem Nitrilkautschuk und ist so konzipiert, dass sie den Komfort erhöht und gleichzeitig Stolpergefahren, körperliche Beschwerden, Qualitätsprobleme und krankheitsbedingte Ausfälle reduziert. Sie eignet sich ideal für den Einsatz in der Elektronikindustrie oder für Bereiche, in denen statischer Schutz aufgrund empfindlicher Geräte entscheidend ist.
  • Obere Seite mit spitzen Noppen
  • Autoklavierbar, hält 600 °C (Schweißen) stand
  • Chemikalien haben keinen Einfluss auf den Zustand der Matte; kein Hochkrümmen, Anschwellen oder Ausdehnen
  • Gegossene abgeschrägte Kanten krümmen nicht hoch, dadurch keine Stolpergefahr
  • Primärrohstoffe garantieren lange Haltbarkeit und ergonomische Vorteile
  • Ohne Silikon und Latex
Geeignet zur Verwendung in Reinräumen der ISO-Klasse 5 (Klasse 100).
Farbe: Schwarz
Standards: EN ISO/USDA/CFIA