Kapillarsäulen, VF-23ms
Lieferant: VARIAN
CP8821 CP8822 CP8822I5 CP8824 CP8824I5 CP8827 CP8828 CP8829 CP8831
VARICP8821EA 865 EUR
VARICP8821 VARICP8822 VARICP8822I5 VARICP8824 VARICP8824I5 VARICP8827 VARICP8828 VARICP8829 VARICP8831
Kapillarsäulen, VF-23ms
Chromatographiesäulen
VF-23ms verfügt über eine einzigartige Kombination aus hoher Polarität und geringem Bluten, um eine genauere Analyse sehr polarer Analyten zu ermöglichen.
  • 100 % gebundene Phase ermöglicht das Spülen der Säule, um die Lebensdauer der Säule zu verlängern
  • Schnelle Laufzeiten verbessern die Produktivität
  • Betriebstemperaturen bis 260°C erweitern den Einsatzbereich
Die verbesserte Stabilisierung des VF-23ms ermöglicht eine Splitless-Injektion, Säulenspülung und den Einsatz von Temperaturen bis zu 260 °C.