Membran- und Netzfilter, Nylon
Lieferant: Merck
MILFNY8H02500EA 189 EUR
MILFNY8H02500 MILFNY3004700 MILFNY1102500 MILFNY1H02500 MILFNY1002500 MILFANWP04700 MILFNY4H02500 MILFNY8002500 MILFNY2000010 MILFNY6004700 MILFNY4102500 MILFNY1H00010 MILFNY2H02500 MILFNY1009000 MILFNY6H09000 MILFNY2H09000 MILFNY6000010 MILFNY6H04700 MILFNY4100010 MILFNY1100010 MILFRNWP04700 MILFNY8009000 MILFHNWP02500 MILFGNWP04700 MILFNY2004700 MILFGNWP02500 MILFNY1H04700 MILFNY2009000 MILFNY8H04700 MILFNY1104700 MILFNY8H09000 MILFANWP02500 MILFNY8004700 MILFNY4H04700 MILFNY1004700 MILFNY6002500 MILFNY3002500 MILFNY4104700 MILFNY2H04700 MILFNY4109000 MILFNY6H00010 MILFNY6009000 MILFNY1H09000 MILFNY6H02500 MILFRNWP02500 MILFHNWP04700 MILFNY3009000 MILFNY2002500 MILFNY1109000 MILFNY4H09000
Membran- und Netzfilter, Nylon
Filter Membranfilter
Nylonfilter sind mit einer breiten Palette von Lösungsmitteln kompatibel. Es sind zwei Filtertypen erhältlich, Membranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,20 µm und gewebte Netzfilter mit Maschenöffnungen von 10 bis 180 µm.
  • Breite chemische Kompatilbilität
  • Großer Auswahl an Porengrößen verfügbar
  • Beständig gegen aggressive Lösungsmittel
Anwendungen umfassen Partikelentfernung und -klärung, Lösungsmittelfiltration, Partikelanalyse und Farbüberwachung.
Filterfarbe: weiß.
Filteroberfläche: glatt