Mehrfach- oder Einfachküvettensegmente
Lieferant: KARTELL
1500 1501
KART1500EA 978 EUR
KART1500 KART1501
Mehrfach- oder Einfachküvettensegmente
Küvetten Spezialküvetten
Segmente mit 12 Küvetten im Magazin speziell für die Verwendung mit Cobas Mira®-Systeme entwickelt.
Verpackung: In Kartons zu Großsegmenten (450) oder 30 vorgepackte Segmenten (15) erhältlich.