Reinraumverbundpapiere, BCR®
Lieferant: Berkshire
BCR®
BERKB85A4WH25010_UEA 51.7 EUR
BERKB85A4WH25010_U 818-0289 818-0288 BERKBB104081110W BERKB68A4BL25010 BERKBB10411175B BERKB85A3WH2505 818-0290 818-0294 BERKB104A4B25010 BERKB85A3BL2505 818-0293 BERKB68A4WH25010 BERKB85A4BL25010 818-0292 818-0291 BERKBB6808118B 818-0295
Reinraumverbundpapiere, BCR®
Papier
BCR® Bond besteht aus reiner Zellulose und ist zur Minimierung von Partikel- und Faserfreisetzung beschichtet. Sie sind je nach Anforderung in verschiedenen Gewichten und Farben erhältlich und eignen sich für den Einsatz in Reinräumen der ISO-Klassen 3 bis 7.
  • Hergestellt aus Zellulose
  • Partikel- und fusselarm
  • Doppelt verpackt zur Gewährleistung der Reinheit
  • Glatte Oberflächen reduzieren Partikelkontamination