Kryogener Doppellagerbehälter, Arctic Express®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
CK50920 CK50921 CK50922
BARNCK50920EA 2390 EUR
BARNCK50920 BARNCK50921 BARNCK50922
Kryogener Doppellagerbehälter, Arctic Express®
Dewars und Kryogefäße
Zwei Lagerbehälter werden verwendet, um ungefährliche Proben während des Transports und der Lagerung zu schützen. Diese Systeme zeichnen sich durch hervorragende Flexibilität und Sicherheitsmerkmale aus und können als Trockentransporter oder Labor-Kryobehälter verwendet werden.
  • Aluminiumgefäße mit abschließbarem Deckel enthalten sechs nummerierte, farblich gekennzeichnete Edelstahldosen, in denen Stäbe zum Halten von Ampullen Platz finden
Wenn die Einheit mit flüssigem Stickstoff gefüllt und im Labor platziert wird, kann sie unbegrenzt als „Can and Cane“-Lagersystem mit statischen Haltezeiten von bis zu 125 Tagen verwendet werden.
Lieferumfang: Lieferung mit sechs verschließbaren Deckeln und farbkodierten Edelstahldosen.