Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS, USP
Lieferant: Brand
BLAUBRAND®
612-4795EA 67.5 EUR
612-4795 612-4794 612-4786 612-4797 612-4796 612-4785 612-4791 612-4790 612-4793 612-4760 612-4792 612-4799 612-4788 612-4787 612-4798 612-4801 612-4789 612-4800
Vollpipetten, BLAUBRAND®, eine Marke, Klasse AS, USP
Pipetten Vollpipetten
AR-Glas®.
  • Justiert auf "Ex"
  • Ringmarke und Beschriftung in blauer Emailfarbe
  • Wartezeit 5 Sekunden
  • USP-Chargenzertifikat; auf Wunsch auch mit USP-Einzelzertifikat erhältlich
Standards: DIN EN ISO 648; DE-M gekennzeichnet.