Messbecher mit Henkel
Lieferant: VITLAB
44291 44391 44091 44191 44491
VITL44291EA 7.1 EUR
VITL44291 VITL44391 VITL44091 VITL44191 VITL44491
Messbecher mit Henkel
Becher
SAN, kristallklar.
  • Temperaturbeständig bis zu 70 °C
  • Einfach zu lesende Graduierung
  • Stabiler Henkel, leicht zu greifen
Ideal für allgemeine Laboranwendung und eine große Auswahl an anderen Anwendungsgebieten. Mit erhabener Skala.
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable