Einweg-Gehörschutzstöpsel, Pura-Fit®
Lieferant: Moldex
7750 6900 7700
MOLD7750EA 123 EUR
MOLD7750 MOLD6900 MOLD7700
Einweg-Gehörschutzstöpsel, Pura-Fit®
Gehörschutzstöpsel Gehörschutzstöpsel, zur einmaligen Verwendung
Diese Stöpsel aus weichem PU-Schaumstoff schützen vor höheren Lärmpegeln.
  • Konische Form erleichtert das Einsetzen der Stöpsel in den Gehörgang
  • Äußere Oberfläche ist glatt, um den Gehörgang nicht zu reizen
  • Helle Farben für eine verbesserte Sichtbarkeit
SNR: 36 dB
Standards: EN 352-2:2002
Verpackung: Die Stöpsel sind paarweise oder im hygienischen Spendersystem MoldexStation erhältlich.