Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')europium(III) ≥99% (99.9%-Eu)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
Synonyme:
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)europium(III), Eu(TMHD)3
93-6328-1G
93-6328-5G
STRE93-6328-1GEA
135
EUR
STRE93-6328-1G
STRE93-6328-5G
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')europium(III) ≥99% (99.9%-Eu)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')europium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Precursors for CVD
Formel:
C₃₃H₅₇EuO₆ Molecular Weight: 701,766 g/mol Siedepunkt: 275 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 188…189 °C |
MDL:
MFCD00000019 CAS-Nummer: 15522-71-1 EINECS: 239-565-5 |