Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')gadolinium(III)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Gd(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)gadolinium(III)
14486.03 14486.06
14486.03EA 73 EUR
14486.03 14486.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')gadolinium(III)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')gadolinium(III)
CAS No.: 14768-15-1 Molecular Formula: C33H57GdO6 Formula Weight: 707.07 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 167-170° MDL No.: MFCD00010349
Formel: C₃₃H₅₇GdO₆
Schmelzpunkt: 167…170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010349
CAS-Nummer: 14768-15-1
EINECS: 238-834-4