Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III) ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
La(TMHD)3, Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)lanthanum(III)
36465.03
36465.06
36465.03EA
77.7
EUR
36465.03
36465.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III) ≥98%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')lanthan(III)
Purity: 98%
CAS No.: 14319-13-2
Molecular Formula: C33H57LaO6
Formula Weight: 688.72
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Boiling Point: 370° dec.
MDL No.: MFCD00010466
Formel:
C₃₃H₅₇LaO₆ Molecular Weight: 688,71 g/mol Siedepunkt: 370 °C (Zersetzung) Schmelzpunkt: 240 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010466 CAS-Nummer: 14319-13-2 |