Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)terbium(III), Tb(TMHD)3
44842.03 44842.06
44842.03EA 103 EUR
44842.03 44842.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')terbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 15492-51-0 Molecular Formula: C33H57O6Tb Formula Weight: 708.74 Physical Form: Granular Melting Point: 155-156° MDL No.: MFCD00064752
Formel: C₃₃H₅₇O₆Tb
Molecular Weight: 708,727 g/mol
Schmelzpunkt: 155…156 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00064752
CAS-Nummer: 15492-51-0