Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')thulium(III) ≥98% (99.9%-Tm)
Lieferant: Strem Chemicals, Inc.
69-7000.0001 69-7000.0005
STRE69-7000.0001EA 0 EUR
STRE69-7000.0001 STRE69-7000.0005
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')thulium(III) ≥98% (99.9%-Tm)
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')thulium(III)
Metal Beta-diketonates, Metal TMHD, Volatile Organometallics for CVD & ALD, Volatile Precursors for CVD
Formel: C₃₃H₅₇O₆Tm
Siedepunkt: 280 °C (Zers.)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
MDL: MFCD00015712
CAS-Nummer: 15631-58-0