Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptanedionato)ytterbium(III), Yb(TMHD)3
39581.03 39581.06
39581.03EA 79.6 EUR
39581.03 39581.06
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')ytterbium(III) ≥99%
Tris(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')ytterbium(III)
Purity: 99% CAS No.: 15492-52-1 Molecular Formula: C33H57O6Yb Formula Weight: 722.86 Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00000034
Formel: C₃₃H₅₇O₆Yb
Molecular Weight: 722,842 g/mol
Schmelzpunkt: 167…169 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000034
CAS-Nummer: 15492-52-1