Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')kupfer(II) ≥99,9% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
41279.03EA 83.3 EUR
41279.03 41279.14 41279.06
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')kupfer(II) ≥99,9% (Metall-Basis)
Bis(2,2,6,6-tetramethyl-3,5-heptandionato-O,O')kupfer(II)
Formel: C₂₂H₃₈CuO₄
Molecular Weight: 430,08 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (0,1 mmHg) (Subl.)
Schmelzpunkt: 198 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00058920
CAS-Nummer: 14040-05-2